2,3-Butandiol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,3-Dihydroxy butane, (±)-2,3-Butanediol, 2,3-Butylene glykol
OR923268-100G OR923268-25G OR923268-500G
APOSOR923268-100GEA 480 DKK
APOSOR923268-100G APOSOR923268-25G APOSOR923268-500G
2,3-Butandiol 98%
2,3-Butanediol
Formel: C₄H₁₀O₂
Kogepunkt: 180…184 °C
Smeltepunkt: 19…25 °C
Massefylde: 1,002 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004523
CAS-nummer: 513-85-9