1-Chloro-2-methylpentane 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923251-1G OR923251-25G OR923251-5G
APOSOR923251-1GEA 327 DKK
APOSOR923251-1G APOSOR923251-25G APOSOR923251-5G
1-Chloro-2-methylpentane 98%
1-Chloro-2-methylpentane
Formel: C₆H₁₃Cl
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053236
CAS-nummer: 14753-05-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,III