1-Ethyl-1-(o-tolyl)hydrazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923232-1G OR923232-5G
APOSOR923232-1GEA 1260 DKK
APOSOR923232-1G APOSOR923232-5G
1-Ethyl-1-(o-tolyl)hydrazine 95%
1-Ethyl-1-(o-tolyl)hydrazine
Formel: C₉H₁₄N₂
Molekylvægt: 150.23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03844791
CAS-nummer: 910041-10-0