4-Phenoxybenzoyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9232-1G OR9232-5G
APOSOR9232-1GEA 1750 DKK
APOSOR9232-1G APOSOR9232-5G
4-Phenoxybenzoyl chloride 97%
4-Phenoxybenzoyl chloride
Formel: C₁₃H₉ClO₂
Smeltepunkt: 22…23 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043966
CAS-nummer: 1623-95-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,II