2-Methylbenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923132-100G OR923132-500G
APOSOR923132-100GEA 0 DKK
APOSOR923132-100G APOSOR923132-500G
2-Methylbenzoesyre 98%
2-Methylbenzoesyre
Formel: C₈H₈O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002477
CAS-nummer: 118-90-1