Ethyl-4-hydroxybenzoat 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923091-100G OR923091-500G
APOSOR923091-100GEA 162 DKK
APOSOR923091-100G APOSOR923091-500G
Ethyl-4-hydroxybenzoat 96%
Ethyl-4-hydroxybenzoat
Formel: C₉H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002353
CAS-nummer: 120-47-8