4-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923083-1G OR923083-250MG
APOSOR923083-1GEA 1120 DKK
APOSOR923083-1G APOSOR923083-250MG
4-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 95%
4-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formel: C₆H₁₂ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22123337
CAS-nummer: 95019-16-2