5-(4-Chlorobutyl)hydantoin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923059-1G OR923059-5G
APOSOR923059-1GEA 360 DKK
APOSOR923059-1G APOSOR923059-5G
5-(4-Chlorobutyl)hydantoin 95%
5-(4-Chlorobutyl)hydantoin
Formel: C₇H₁₁ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059722
CAS-nummer: 40126-55-4