N-(2-Hydroxyethyl)phthalimid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923052-100G OR923052-1KG OR923052-500G
APOSOR923052-100GEA 404 DKK
APOSOR923052-100G APOSOR923052-1KG APOSOR923052-500G
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimid 98%
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimid
Formel: C₁₀H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005903
CAS-nummer: 3891-07-4