2-Phenoxypropanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR923004-1G OR923004-25G OR923004-250MG OR923004-2.5G
APOSOR923004-1GEA 752 DKK
APOSOR923004-1G APOSOR923004-25G APOSOR923004-250MG APOSOR923004-2.5G
2-Phenoxypropanol 95%
2-Phenoxypropanol
Formel: C₉H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00142958
CAS-nummer: 4169-04-4