2-(Dimethylamino)ethyl acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Acetic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester
OR922974-100G
OR922974-25G
APOSOR922974-100GEA
3270
DKK
APOSOR922974-100G
APOSOR922974-25G
2-(Dimethylamino)ethyl acetate 95%
2-(Dimethylamino)ethyl acetate
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Molekylvægt: 131.18 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00041912 CAS-nummer: 1421-89-2 |