2-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-((2-Methylallyl)oxy)benzaldehyde
OR922954-1G OR922954-5G
APOSOR922954-1GEA 360 DKK
APOSOR922954-1G APOSOR922954-5G
2-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde 95%
2-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Molekylvægt: 176.22 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06751841
CAS-nummer: 38002-87-8