Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922936-100G OR922936-25G
APOSOR922936-100GEA 1700 DKK
APOSOR922936-100G APOSOR922936-25G
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate 95%
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate
Formel: C₅H₈O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12545894
CAS-nummer: 15484-46-5