1-Piperidin-4-ylethanoltrifluoroacetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(Piperidin-4-yl)ethan-1-ol
OR922934-1G OR922934-250MG
APOSOR922934-1GEA 2620 DKK
APOSOR922934-1G APOSOR922934-250MG
1-Piperidin-4-ylethanoltrifluoroacetate 95%
1-Piperidin-4-ylethanoltrifluoroacetate
Formel: C₉H₁₆F₃NO₃
Molekylvægt: 243.23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17676096
CAS-nummer: 6457-48-3