4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922900-100MG OR922900-250MG
APOSOR922900-100MGEA 1210 DKK
APOSOR922900-100MG APOSOR922900-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indole-2-carbaldehyde
Formel: C₉H₁₁NO
Molekylvægt: 149.19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01895566
CAS-nummer: 80744-01-0