4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR922883-25G OR922883-5G
APOSOR922883-25GEA 1110 DKK
APOSOR922883-25G APOSOR922883-5G
4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde 95%
4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₃
Smeltepunkt: 40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191450
CAS-nummer: 22042-73-5