2-(2-Methoxyethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922880-1G OR922880-25G OR922880-5G
APOSOR922880-1GEA 1090 DKK
APOSOR922880-1G APOSOR922880-25G APOSOR922880-5G
2-(2-Methoxyethyl)pyridine 95%
2-(2-Methoxyethyl)pyridine
Formel: C₈H₁₁NO
Molekylvægt: 137.18 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023547
CAS-nummer: 114-91-0