Fumarsyre monoisopropylester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Monoisopropyl fumarate
OR922855-25G OR922855-5G OR922855-100G
APOSOR922855-25GEA 1590 DKK
APOSOR922855-25G APOSOR922855-5G APOSOR922855-100G
Fumarsyre monoisopropylester 95%
Fumarsyre monoisopropylester
Formel: C₇H₁₀O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 7529-87-5