sec-Butyl ethyl ether 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922803-25G OR922803-5G
APOSOR922803-25GEA 0 DKK
APOSOR922803-25G APOSOR922803-5G
sec-Butyl ethyl ether 95%
sec-Butyl ethyl ether
Formel: C₆H₁₄O
Molekylvægt: 102.18 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053773
CAS-nummer: 2679-87-0