Allyl-4-hydroxybenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922681-25G OR922681-5G
APOSOR922681-25GEA 1230 DKK
APOSOR922681-25G APOSOR922681-5G
Allyl-4-hydroxybenzoate 95%
Allyl-4-hydroxybenzoate
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08276268
CAS-nummer: 18982-18-8