2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922672-100G OR922672-25G
APOSOR922672-100GEA 1620 DKK
APOSOR922672-100G APOSOR922672-25G
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan 98%
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan
Formel: C₆H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014108
CAS-nummer: 126-39-6