4',5'-Dimethyl-2'-methoxyacetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922611-1G OR922611-5G
APOSOR922611-1GEA 1260 DKK
APOSOR922611-1G APOSOR922611-5G
4',5'-Dimethyl-2'-methoxyacetophenone 95%
4',5'-Dimethyl-2'-methoxyacetophenone
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03789142
CAS-nummer: 91969-74-3