3-Methyl-3-pentanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922588-100G OR922588-5G OR922588-25G
APOSOR922588-100GEA 1910 DKK
APOSOR922588-100G APOSOR922588-5G APOSOR922588-25G
3-Methyl-3-pentanol 98%
3-Methyl-3-pentanol
Formel: C₆H₁₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004483
CAS-nummer: 77-74-7