3-Methyl-2-butenyl benzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922563-25G OR922563-5G
APOSOR922563-25GEA 2010 DKK
APOSOR922563-25G APOSOR922563-5G
3-Methyl-2-butenyl benzoate 95%
3-Methyl-2-butenyl benzoate
Formel: C₁₂H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036570
CAS-nummer: 5205-11-8