6-Chloro-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid methyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922503-1G OR922503-250MG
APOSOR922503-1GEA 1050 DKK
APOSOR922503-1G APOSOR922503-250MG
6-Chloro-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid methyl ester 95%
6-Chloro-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₆H₅ClN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16250585
CAS-nummer: 89581-64-6