5-Chloro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922498-1G OR922498-5G
APOSOR922498-1GEA 1040 DKK
APOSOR922498-1G APOSOR922498-5G
5-Chloro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
5-Chloro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₈ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08059791
CAS-nummer: 40731-16-6