Pentylnitrat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922460-1G OR922460-25G OR922460-5G
APOSOR922460-1GEA 1090 DKK
APOSOR922460-1G APOSOR922460-25G APOSOR922460-5G
Pentylnitrat 95%
Pentyl nitrate
Formel: C₅H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059177
CAS-nummer: 1002-16-0