Isovalerophenon 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Isobutyl Phenyl ketone
OR922452-25G OR922452-5G
APOSOR922452-25GEA 2090 DKK
APOSOR922452-25G APOSOR922452-5G
Isovalerophenon 95%
Isovalerophenon
Formel: (C₆H₅)C(O)CH₂CH(CH₃)CH₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026486
CAS-nummer: 582-62-7