Isobutyryl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922323-25G OR922323-5G
APOSOR922323-25GEA 3770 DKK
APOSOR922323-25G APOSOR922323-5G
Isobutyryl bromide 95%
Isobutyryl bromide
Formel: C₄H₇BrO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059468
CAS-nummer: 2736-37-0