Methyl-3-(dimethylamino)benzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922281-100G OR922281-25G
APOSOR922281-100GEA 6240 DKK
APOSOR922281-100G APOSOR922281-25G
Methyl-3-(dimethylamino)benzoate 98%
Methyl-3-(dimethylamino)benzoate
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144731
CAS-nummer: 16518-64-2