Phenyl-3-chloropropionate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922263-100G OR922263-25G OR922263-500G
APOSOR922263-100GEA 806 DKK
APOSOR922263-100G APOSOR922263-25G APOSOR922263-500G
Phenyl-3-chloropropionate 95%
Phenyl-3-chloropropionate
Formel: C₉H₉ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00045298
CAS-nummer: 24552-27-0