6-Methoxybenzo[1,3]dioxole-5-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922248-1G OR922248-5G
APOSOR922248-1GEA 1210 DKK
APOSOR922248-1G APOSOR922248-5G
6-Methoxybenzo[1,3]dioxole-5-carbaldehyde 95%
6-Methoxybenzo[1,3]dioxole-5-carbaldehyde
Formel: C₉H₈O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00598413
CAS-nummer: 5780-00-7