4-Aminopyridine-2-carbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Aminopicolinonitrile
OR922209-1G OR922209-250MG
APOSOR922209-1GEA 959 DKK
APOSOR922209-1G APOSOR922209-250MG
4-Aminopyridine-2-carbonitrile 98%
4-Aminopyridine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₅N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07374351
CAS-nummer: 98139-15-2