1-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9222-1G OR9222-5G OR9222-250MG
APOSOR9222-1GEA 436 DKK
APOSOR9222-1G APOSOR9222-5G APOSOR9222-250MG
1-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂
Smeltepunkt: 243…245 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08435874
CAS-nummer: 90924-06-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III