Di(2-pyridyl) ketone oxime 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922157-1G OR922157-5G
APOSOR922157-1GEA 1640 DKK
APOSOR922157-1G APOSOR922157-5G
Di(2-pyridyl) ketone oxime 95%
Di(2-pyridyl) ketone oxime
Formel: C₁₁H₉N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006311
CAS-nummer: 1562-95-4