Ethyl-3-cyclopropyl-2-oxopropanoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922077-1G OR922077-250MG
APOSOR922077-1GEA 6060 DKK
APOSOR922077-1G APOSOR922077-250MG
Ethyl-3-cyclopropyl-2-oxopropanoate 95%
Ethyl-3-cyclopropyl-2-oxopropanoate
Formel: C₈H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12407170
CAS-nummer: 64025-67-8