Bis(2-chlorethyl)ether 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922075-100G
OR922075-1KG
OR922075-500G
APOSOR922075-100GEA
818
DKK
APOSOR922075-100G
APOSOR922075-1KG
APOSOR922075-500G
Bis(2-chlorethyl)ether 95%
Bis(2-chlorethyl)ether
Formel:
C₄H₈Cl₂O Kogepunkt: 178 °C/760mmHg Smeltepunkt: –52 °C Massefylde: 1,22 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 55 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000975 CAS-nummer: 111-44-4 UN nummer: 1916 ADR: 6.1+3,II |