1-Naphthohydroxamic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922061-1G OR922061-250MG
APOSOR922061-1GEA 1880 DKK
APOSOR922061-1G APOSOR922061-250MG
1-Naphthohydroxamic acid 95%
1-Naphthohydroxamic acid
Formel: C₁₁H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059546
CAS-nummer: 6953-61-3