5-Ethyl-2-furaldehyd 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR922057-1G OR922057-5G
APOSOR922057-1GEA 1090 DKK
APOSOR922057-1G APOSOR922057-5G
5-Ethyl-2-furaldehyd 95%
5-Ethyl-2-furaldehyd
Formel: C₇H₈O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00030605
CAS-nummer: 23074-10-4