Methyl-3-methylenecyclobutanecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921971-10G OR921971-1G OR921971-5G
APOSOR921971-10GEA 9500 DKK
APOSOR921971-10G APOSOR921971-1G APOSOR921971-5G
Methyl-3-methylenecyclobutanecarboxylate
Methyl-3-methylenecyclobutanecarboxylate
Formel: C₇H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01087180
CAS-nummer: 15963-40-3