3-Bromoisobutyric acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921957-25G OR921957-5G
APOSOR921957-25GEA 818 DKK
APOSOR921957-25G APOSOR921957-5G
3-Bromoisobutyric acid 95%
3-Bromoisobutyric acid
Formel: C₄H₇BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01310530
CAS-nummer: 56970-78-6