2-Chlor-m-anisaldehyd 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921952-25G OR921952-5G
APOSOR921952-25GEA 1730 DKK
APOSOR921952-25G APOSOR921952-5G
2-Chlor-m-anisaldehyd 95%
2-Chlor-m-anisaldehyd
Formel: C₈H₇ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07369787
CAS-nummer: 54881-49-1