4-Bromo-2-tert-butylphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR921949-1G OR921949-5G
APOSOR921949-1GEA 0 DKK
APOSOR921949-1G APOSOR921949-5G
4-Bromo-2-tert-butylphenol
4-Bromo-2-tert-butylphenol
Formel: C₁₀H₁₃BrO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00192645
CAS-nummer: 10323-39-4