2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)phenylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-((4-Methylpiperazin-1-yl)methyl)aniline, 2-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline
OR9219-1G OR9219-250MG
APOSOR9219-1GEA 2800 DKK
APOSOR9219-1G APOSOR9219-250MG
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)phenylamine 97%
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)phenylamine
Formel: C₁₂H₁₉N₃
Molekylvægt: 205.31 g/mol
Smeltepunkt: 82…84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06804544
CAS-nummer: 19577-84-5