4-tert-Pentylcyclohexanon 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(tert-Pentyl)cyclohexanone, 4-tert-Amylcyclohexanone
OR921862-100G OR921862-25G
APOSOR921862-100GEA 1080 DKK
APOSOR921862-100G APOSOR921862-25G
4-tert-Pentylcyclohexanon 95%
4-tert-Pentylcyclohexanon
Formel: C₁₁H₂₀O
Molekylvægt: 168.28 g/mol
Kogepunkt: 231
Smeltepunkt: 96
Massefylde: 0.9245
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013798
CAS-nummer: 16587-71-6