3-Methylbenzylalkohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921829-100G OR921829-25G
APOSOR921829-100GEA 666 DKK
APOSOR921829-100G APOSOR921829-25G
3-Methylbenzylalkohol 97%
3-Methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004646
CAS-nummer: 587-03-1