4-Chlor-5-methyl-o-anisidin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Chloro-2-methoxy-5-methylaniline
OR921813-1G OR921813-5G
APOSOR921813-1GEA 933 DKK
APOSOR921813-1G APOSOR921813-5G
4-Chlor-5-methyl-o-anisidin 95%
4-Chlor-5-methyl-o-anisidin
Formel: C₈H₁₀ClNO
Molekylvægt: 171.63 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 6376-14-3