Methyl2-(dimethylamino)benzoat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2-(Dimethylamino)benzoic acid methyl ester
OR921757-25G
OR921757-5G
APOSOR921757-25GEA
752
DKK
APOSOR921757-25G
APOSOR921757-5G
Methyl2-(dimethylamino)benzoat 95%
Methyl2-(dimethylamino)benzoat
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Molekylvægt: 179.22 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00025858 CAS-nummer: 10072-05-6 |