Diisopropyl sulphate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Diisopropyl sulphate
OR921753-10G OR921753-1G OR921753-5G
APOSOR921753-10GEA 5350 DKK
APOSOR921753-10G APOSOR921753-1G APOSOR921753-5G
Diisopropyl sulphate 95%
Diisopropyl sulphate
Formel: C₆H₁₄O₄S
Molekylvægt: 182.23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01682898
CAS-nummer: 2973-10-6