1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR921732-25G OR921732-5G
APOSOR921732-25GEA 1250 DKK
APOSOR921732-25G APOSOR921732-5G
1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine 98%
1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine
Formel: C₁₂H₂₄N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06798090
CAS-nummer: 132710-90-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III